Drukuj
XTT sodium salt
Dostawca: PanReac AppliChem
A2240.0100 A2240.0500
A2240.0100EA 1540 PLN
A2240.0100 A2240.0500
XTT sodium salt
XTT sodium salt
Formuła: C₂₂H₁₇N₇O₁₃S₂Na
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00083517
Numer CAS: 111072-31-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
λmax. 283 - 287 nm
E 1 %/1 cm, 285 nm 14,800 - 16,800