Drukuj
Łapa na próbówki z drewnianą rączką
Dostawca: Bochem
BOCH2283EA 64.4 PLN
BOCH2283
Łapa na próbówki z drewnianą rączką
Szczypce
This test tube holder is made from stainless steel (18/10) and features a wooden handle. For tubes with a diameter from 10 to 25 mm.