Drukuj
Kosz druciany na szkło laboratoryjne
Dostawca: WDF - Funke GmbH & Co. KG
520-08-11 520-03-11 520-01-15 520-05-15 520-08-15 520-13-15 520-20-13 520-20-15 520-18-13
216-7236EA 0 PLN
216-7236 216-7242 216-7243 216-7244 216-7245 216-7246 WCDF520-20-13 WCDF520-20-15 WCDF520-18-13
Kosz druciany na szkło laboratoryjne
Koszyki Kosze druciane
Made of wire.
  • Spot-welded grid 8×8×1 mm
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
These wire baskets are designed for laboratory glassware.