Drukuj
Zestaw aparatu destylacyjnego, ogólnego użytku
Dostawca: Hach
2265400 2265800
HACH2265400EA 2810 PLN
HACH2265400 HACH2265800
Zestaw aparatu destylacyjnego, ogólnego użytku
Elementy do destylacji Zestawy do destylacji
Fast set-up distillation apparatus for sample pretreatment. Distillation sets include only EPAapproved glassware.
  • Easy to set up, only required parts are delivered
  • Illustrated, step-by-step procedures simplify distillation
Adapts to a variety of test needs including all wastewater and water methods requiring sample pretreatment by distillation. Applications include fluoride, ammonia-nitrogen, phenols, selenium, volatile acids and albuminoid nitrogen.
Informacje do zamówienia: Includes distillation flask, J-tube, condenser, drip tube, erlenmeyerWięcej informacji o produkcie