Drukuj
Miniaturowy wyłącznik zabezpieczający
Dostawca: Brady
090854 090853 090845 805853 090851 090844 090850 090847 090848
BRDY090854EA 657 PLN
BRDY090854 BRDY090853 BRDY090845 118-0538 BRDY090851 BRDY090844 BRDY090850 BRDY090847 BRDY090848
Miniaturowy wyłącznik zabezpieczający
Kłódki i blokady bezpieczeństwa
Te miniaturowe wyłączniki są bezpieczną i skuteczną metodą blokowania wyłączników europejskich, ponieważ pasują do większości istniejących typów. Zalecane do stosowania w połączeniu z kłódką dla zwiększenia bezpieczeństwa.
  • Miniature breaker lockout unique in its kind: Requires no tools to install
  • Lockout easily installs with the aid of a push button
  • Tie-bar style lockout has a convenient thumb wheel for quick application
  • Suitable for single and multi-pole breakers
  • Made from glass-filled nylon
  • One padlock can be applied
Max. średnica klamry: 7 mm