Drukuj
Płuczki do oczu, przenośne, naścienne
Dostawca: BROEN-LAB
27100038106011 27100098106011 27100091003011 27100038103011 27100098103011 27100038104011
118-0415EA 1690 PLN
118-0415 118-0418 118-0417 BROE27100038103011 BROE27100098103011 BROE27100038104011
Płuczki do oczu, przenośne, naścienne
Artykuły pierwszej pomocy Prysznice
Eye showers for wall-mounting. With one or two 45° shower heads.
  • Trigger operated including a built-in check valve
  • Built-in FLOWFIX for regulation of water flow (7 L/min (single head) or 14 L/min (two heads))
  • Lightweight, improved functionality
  • Better spray pattern
  • Easy-to-clean spray head
Weight: ~0,5 kg
Hose connection: G ½ union nut
Min. working pressure: 1,5 bar
Certyfikaty: DIN DVGW, EN 15154-2; ANSI Z358.1
Dodatkowe informacje: Supplied with wall bracket and 1,5 hose.