Drukuj
Komparatory chropowatości powierzchni
Dostawca: Industrial Physics
SIMELD2040EA 1090 PLN
SIMELD2040 SIMELD2050
Komparatory chropowatości powierzchni
Mierniki grubości powłok
Quality steel comparison standards designed to indicate the surface condition of blasted steel, in grades of fine, medium and coarse.
  • High purity electroformed nickel reference plates
  • Copied from a certified mild steel master
  • Protected test surfaces when not in use
Certyfikaty: ASTM D4417, ISO 8503
Dodatkowe informacje: Supplied in a sturdy leather pouch.