Drukuj
Skale prównawcze porowatości śróby okrętowej
Dostawca: Industrial Physics
LD2041 LD2042
SIMELD2041EA 2540 PLN
SIMELD2041 SIMELD2042
Skale prównawcze porowatości śróby okrętowej
Mierniki grubości powłok
These roughness scales are designed to estimate the surface roughness, at touch or sight, specifically developed for the profiles related to the condition of ships propellers over life.
Informacje do zamówienia: Each roughness scale includes six specimens.
Dodatkowe informacje: Supplied with guidance manual and recommended limits instructions.