Drukuj
Blokada zaworu kulowego, Prinzing
Dostawca: Brady
800110 800111
118-0534EA 275 PLN
118-0534 118-0535
Blokada zaworu kulowego, Prinzing
Kłódki i blokady bezpieczeństwa
Urządzenia te blokują rury od 50 do 200 mm w położeniu otwartym/zamkniętym (małe) lub w zamkniętym (duże).
  • Dwie połówki urządzenia obejmują dźwignie zaworu zabezpieczając go przed niezamierzonym otwarciem
  • Wykonane z ultra-twardego PP
Max. średnica klamry: 7,24 mm
Min. Prześwit klamry: 38,00 mm
Średnica rury: 14,50 - 52,50 mm (mała); 50 - 200 mm (duża).