Drukuj
Rękawice antyprzecięciowe, VersaTouch® 72-400
Dostawca: Ansell
72-400/7 72-400/8 72-400/10 72-400/9 72-400/11
ANSE72-400/7EA 756 PLN
ANSE72-400/7 ANSE72-400/8 ANSE72-400/10 ANSE72-400/9 ANSE72-400/11
Rękawice antyprzecięciowe, VersaTouch® 72-400
Rękawice
Te średnie rękawiczki dziane ze stali nierdzewnej, poliestru, Lycry®, HPPE i włókna szklanego zapewniają wyjątkową ochronę przed przecięciem i zwiększoną wytrzymałość.
  • Najwyższa ochrona przed przecięciem bez kompromisów w zakresie komfortu i elastyczności
  • Można prać w pralce: bez skurczu nawet po wielokrotnym praniu w wysokiej temperaturze
  • Oburęczna konstrukcja: nie trzeba łączyć, dlatego jest bardziej ekonomiczna
  • Bez lateksu: bez ryzyka alergii typu 1
Idealne do zastosowań w przetwórstwie żywności, w tym do przetwórstwa ryb, przetwórstwa mięsa i drobiu oraz przetwarzania owoców i warzyw (sortowanie, czyszczenie, parowanie).
Certyfikaty: EN 388:2016 (3X4XE); Cat. II
Dopuszczone do kontaktu z żywnością