Drukuj
Uniwersalne zamknięcie zaworu, Podstawowe zaciski
Dostawca: Brady
050924 050899
BRDY050924EA 574 PLN
BRDY050924 118-0515
Uniwersalne zamknięcie zaworu, Podstawowe zaciski
Kłódki i blokady bezpieczeństwa
Uniwersalne zamknięcia zaworów są efektywne i działają z wszystkimi typami standardowych zaworów.
  • Uniwersalny, wytrzymały, łatwy w obsłudze i lekki
  • Może być również używany do blokowania dużych dźwigni, uchwytów typu T i trudnych do zabezpieczenia urządzeń mechanicznych
  • Otwarte zaciski pasują do zamkniętych pierścieni i szerokich uchwytów
  • Wykonane ze stali i nylonów przemysłowych dla lepszej odporności chemicznej
Max. grubość uchwytu: 15,24 mm
Maks. szerokość uchwytu zaworu: 25,40 mm
Max. średnica klamry: 9,00 mm
Min. Prześwit klamry: 20,00 mm
Informacje do zamówienia: Tylko jednostka bazowa (przewody i ramię blokujące sprzedawane osobno).