Drukuj
VWR® Premium Line, Pipety serologiczne
Dostawca: VWR Collection
612-5504EA 510 PLN
612-5504 612-5505 612-5506 612-5507 612-5521 612-5522 612-5523 612-5539 612-5540 612-5541 612-5542 612-5543 612-5544 612-5545 612-5546 612-5547 612-5548 612-5826 612-5827 612-5828 612-5833 612-5830 612-5834 612-5835 612-5831 612-5836 612-5829 612-5837 612-5832
VWR® Premium Line, Pipety serologiczne
Pipety Pipety serologiczne
PS, przeźroczysty, skalowany, nie sterylny lub sterylny Te przezroczyste pipety do transferu płynów wykonane z GPPS (polistyren nisko udarowy) zgodnie z USP klasa VI.
  • Wolne od DNasy- / RNazy, niepirogenne, nie cytotoksyczne, niehemolityczne
  • Spełnia wymagania BST / TSE; Bez lateksu
  • Podziałka jest skalibrowana dla dokładnego dozowania z dokładnością ±2%
  • Pipety są oznaczone kolorami w zależności od ich objętości
  • Sterylne pipety: Sterylizowane promieniami gamma SAL10-6 (ISO 11137) Każdy produkt z nadrukowanym numerem partii dla identyfikacji
Wyprodukowano w środowisku cleanroom w klasie 100 000 Wyprodukowano w systemie zarządzania jakością EN ISO 13485:2003 i ISO 9001:2008
Sposób pakowania: Sterylne pipety są dostępne zarówno indywidualnie pakowane w workach „pociągnij aby otworzyć” lub workach plastik-plastik lub pakowane próżniowo w workach z zamkiem (10/25/50 pipet w worku). Nie sterylne pipety pakowane luzem próźniowo w workach z PE.