Drukuj
Rękawice nitrylowe, TouchNTuff® 93-163 / 93-263
Dostawca: Ansell
93-163/6.5-7 93-163/10.5-11 93-163/7.5-8 93-163/8.5-9 93-163/9.5-10 93-263/7.5-8 93-263/6.5-7 93-263/9.5-10 93-263/10.5-11 93-263/8.5-9
ANSE93-163/6.5-7EA 298 PLN
ANSE93-163/6.5-7 ANSE93-163/10.5-11 ANSE93-163/7.5-8 ANSE93-163/8.5-9 ANSE93-163/9.5-10 ANSE93-263/7.5-8 ANSE93-263/6.5-7 ANSE93-263/9.5-10 ANSE93-263/10.5-11 ANSE93-263/8.5-9
Rękawice nitrylowe, TouchNTuff® 93-163 / 93-263
Rękawice
Te jednorazowe rękawice posiadają specjalny preparat nitrylowy do zmęczenia przy niskim zużyciu.
  • Oburęczne, łatwe zakładanie
  • Teksturowane wykończenie, lekkie i odporne
  • Dobra odporność na przebicie
  • Elastyczne i wygodne oferują doskonałą zręczność
  • Zroszony mankiet ułatwia zakładanie i zapewnia dobrą odporność na rozdarcie
Typowe zastosowania to: Obróbka chemiczna, produkcja szkła, manipulowanie cytostatykami, analizy laboratoryjne, lekkie prace montażowe, lakiernie i natrysk, farmaceutyki i przemysł poligraficzny.
Certyfikaty: EN ISO 374-1:2016 Type B (JKT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 421; Cat. III; AQL 1,5
Food contact approved