Drukuj
Rękawice antyprzecięciowe, Check & Go Red Nit 1
Dostawca: HONEYWELL SAFETY
2332265/10 2332265/7 2332265/8 2332265/9 2332265/11
DALL2332265/10EA 0 PLN
DALL2332265/10 DALL2332265/7 DALL2332265/8 DALL2332265/9 112-4677
Rękawice antyprzecięciowe, Check & Go Red Nit 1
Rękawice
Te dzianinowe rękawice z poliamidu posiadają czerwoną, odporną na olej powłokę nitrylową na dłoni i opuszkach palców.
  • Technika dziania pomaga uzyskać rękawice, które dopasowują się ściśle do dłoni, z dobrą zręcznością
  • Ciasna dzianina (wskaźnik 13) zapewnia rękawicy doskonałe wsparcie, ogranicza penetrację brudu i zapewnia dobry dotyk
  • Wentylowane plecy optymalizują oddychalność
  • Powłoka nitrylowa na dłoni i na czubkach palców zapewnia wyjątkową odporność na ścieranie i nieprzepuszczalność olejów
  • Kodowanie kolorem na dłoni i kolor powłoki pomaga kierownikowi ds. Bezpieczeństwa i pracownikom w wizualnym rozpoznawaniu poziomu ochrony przed przecięciem
Idealne do stosowania podczas pracy z drobnymi przedmiotami w tłustej, wilgotnej lub zanieczyszczonej atmosferze. Nadaje się również do obróbki mechanicznej w przemyśle motoryzacyjnym.
Certyfikaty: EN 388:2016 (4X21A); kat. II