Drukuj
VWR®, Rękawice cleanroom, nitrylowe, sterylne, Grade A
Dostawca: VWR Collection
112-4549EA 1980 PLN
112-4549 112-4550 112-4551 112-4552 112-4553 112-4554 112-4555
VWR®, Rękawice cleanroom, nitrylowe, sterylne, Grade A
Rękawice
Rękawice nitrylowe do pomieszczeń czystych są wytwarzane z syntetycznego kopolimeru akrylonitrylu, butadienu i kwasu metyloakrylowego, który zapewnia niezawodną, trwałą i wygodną ochronę dłoni podczas wymagających zastosowań w pomieszczeniach czystych.
  • Wydajność wyjątkowo niskiej liczby cząstek; Klasa A; Endotoksyna <20 EU / rękawica
  • Mikroteksturowana powierzchnia zapewnia lepszą przyczepność elementów
  • Zwężany mankiet z koralikami zapewnia bezpieczne dopasowanie
  • Wyładowanie elektrostatyczne w celu zahamowania szkodliwego wyładowania elektrostatycznego
  • Sterylizacja za pomocą promieniowania gamma do SAL 10⁻⁶
  • Nie zawierają lateksu z naturalnej gumy
  • Materiał bez silikonu minimalizuje zanieczyszczenie jonowe i przenoszenie nielotnych pozostałości (NVR)
  • Niebrudzący, nie rozmazywający: Zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia części lub komponentów obsługiwanych przez użytkownika, nawet podczas długotrwałego zużycia
Te specyficzne dla dłoni rękawice wykazują wysoką wytrzymałość na rozciąganie i silną odporność na przenikanie, przeciwko szerokiej gamie rozpuszczalników, kwasów i zasad.
Nadają się do użytku w clenroom klasa 100, ISO 5, M3.5 lub wyższych.
Testowana jakość zgodnie ze standardami ASTM, FTMS i IEST.
Certyfikaty: EN ISO 374-1:2016 Type B (JKPT), EN ISO 374-5:2016; ASTM6978-05, Cat. III; AQL 1,5.
Sposób pakowania: 1 para w opakowaniu, 10 paczek w torbie pośredniej, 5 worków pośrednich w torbie głównej, 4 torby główne w kartonie. Rękawice są pakowane podwójnie w szczelnie zamknięte polietylenowe torby do pomieszczeń czystych. Każdy karton ma podwójne ścianki. Odporny na IPA atrament jest stosowany na workach i etykietach kartonowych.