Drukuj
Lina z zapięciem do asekuracji, Miller HandZup®
Dostawca: HONEYWELL SAFETY
1032097 1032098 1032099
113-8665EA 1360 PLN
113-8665 113-8666 113-8667
Lina z zapięciem do asekuracji, Miller HandZup®
Zabezpieczenia przed upadkiem Smycze i liny zabezpieczające
The ergonomic HandZup® is a unique, patented work positioning system (EN 358) that leaves the hands free and enables the operator to work in complete safety.
  • Easy to use, ensuring adjustment is quick, accurate and flexible for greater comfort while working
  • Miller HandZup® work positioning lanyard available in 2 m, 3 m or 4 m length
  • With a twist lock karabiner and SNAP HOOK and protective sheath
Certyfikaty: EN 358