Drukuj
Ponadwymiarowe urządzenie blokujące wyłącznik
Dostawca: Brady
065329 065321
BRDY065329EA 141 PLN
BRDY065329 BRDY065321
Ponadwymiarowe urządzenie blokujące wyłącznik
Kłódki i blokady bezpieczeństwa
This oversized 480/600 V frame lockout fits breakers up to 57,15 mm wide and 22,2 mm thick.
  • Made of durable PP and glass filled impact-modified nylon
  • Applies in seconds with thumbscrew mechanism so no screwdriver is needed
  • New blade design with improved grip works on even more breaker models