Drukuj
Rękawice oporne chemicznie, uvex rubiflex S NB40S
Dostawca: UVEX
9890222 9890220 9890221 9890223
UVEX9890222EA 995 PLN
UVEX9890222 UVEX9890220 UVEX9890221 UVEX9890223
Rękawice oporne chemicznie, uvex rubiflex S NB40S
Rękawice
W pełni powlekane rękawice NBR (kauczuk butadienowo-nitrylowy) zapewniają doskonałą odporność na wiele chemikaliów, kwasów, zasad, olejów mineralnych i rozpuszczalników.
  • Bardzo dobre właściwości mechaniczne, doskonała odporność na ścieranie
  • Dobra absorpcja pary wodnej dzięki bawełnianej podszewce
  • Anatomiczny kształt, bardzo elastyczny
  • Wzmocniony projekt
Idealny do stosowania w przemyśle motoryzacyjnym, chemicznym, mechanicznym, a także do obróbki metalu.
Certyfikaty: EN ISO 374: 2016 Typ A (JKNOPT), EN 388: 2016 (2121X)
Zatwierdzony kontakt z żywnością
OEKO-Tex® Standard 100