Saszetki z odczynnikiem w proszku, chrom
Dostawca: Hach
1271099
1206699
204399
204499
HACH1271099EA
308
PLN
HACH1271099
HACH1206699
HACH204399
HACH204499
Saszetki z odczynnikiem w proszku, chrom
Zestawy do testów środowiskowych
ChromaVer 3 reagent for hexavalent chromium determination by the Diphenylcarbohydrazide Method. USEPA accepted for reporting for wastewater analyses using Hach Method 8023.