Drukuj
Rękawice nitrylowe, EcoSHIELD™ Eco Nitrile PF 250
Dostawca: BIOZYM
743135X_U 743136 743137X_U 743138X_U
BZYM743135X_UEA 1600 PLN
BZYM743135X_U 112-4687 BZYM743137X_U BZYM743138X_U
Rękawice nitrylowe, EcoSHIELD™ Eco Nitrile PF 250
Rękawice
Te jednorazowe rękawiczki są wykonane z syntetycznego miękkiego polimeru nitrylowego (akrylonitrylo-butadienowego) w oparciu o technologię Twinshield ™. Zapewniają ochronę przed chemikaliami, mikroorganizmami i wirusami (test penetracji wirusa przeszedł zgodnie z procedurą B ISO 16604: 2004 i ASTM F1671-97b).
  • Podwójna ochrona barierowa z zieloną warstwą zewnętrzną na białej warstwie wewnętrznej
  • Teksturowane wykończenie na końcach palców dla zwiększenia przyczepności
  • Bez tiazoli i tiuramów
  • Nie zawierają naturalnego lateksu, zapobiegając reakcjom alergicznym typu I.
  • "Ekologiczna": 50% więcej produktów w dostępnych w handlu opakowaniach ogranicza emisję CO2 i pomaga zaoszczędzić miejsce
  • Opakowanie wykonane z makulatury
Certyfikaty: EN ISO 374-1 Type B (JKPT), EN ISO 374-5 Virus, MDR Class I; PPE Cat. III; AQL 0,25