Drukuj
Rękawice uniwersalne, DermiFlex Ultra Glove, A352
Dostawca: Portwest
A352G8RL A352G8RM A352G8RXL
112-4591EA 331 PLN
112-4591 112-4592 112-4593
Rękawice uniwersalne, DermiFlex Ultra Glove, A352
Rękawice
Te rękawice z nylonu / spandeksu z powłoką z pianki PU / nitrylu na dłoni i palcach są idealne do precyzyjnej obsługi.
  • Pokrowiec 3/4 zapewnia dodatkową ochronę tylnej części dłoni
  • Bezszwowa oddychająca dzianinowa podszewka zapewnia wygodę i zręczność
EN 388 (3131)
Certyfikaty: EN 388:2016 +A1:2018 - 4.1.3.1.X.