Drukuj
Rękawice uniwersalne, Senti-Flex, A360
Dostawca: Portwest
A360B8RS A360B8RM A360B8RXXL A360B8RL A360B8RXL
112-4594EA 144 PLN
112-4594 112-4595 112-4598 112-4596 112-4597
Rękawice uniwersalne, Senti-Flex, A360
Rękawice
Te ultra cienkie rękawice z nylonu z powłoką PU na dłoni i końcówkach palców są idealne do precyzyjnej obsługi.
  • Zanurzone w PU w celu uzyskania odporności na ścieranie
  • Najwyższa zręczność i oddychalność
Certyfikaty: EN 388:2016 (3121X)