Drukuj
Filtr cząstek PlexTec P3
Dostawca: MSA
111-1916EA 1490 PLN
111-1916
Filtr cząstek PlexTec P3
Maski oddechowe Maski wielokrotnego użytku Filtry do masek
These particle, gas and combined filters are suitable for the Advantage 410 half mask and for Advantage 3100, Ultra Elite, 3S Basis Plus and 3S full masks. With round thread (EN 148-1).