Drukuj
Komory do testów zmian klimatycznych, seria MKF
Dostawca: Binder
9020-0380 9020-0378 9020-0379 9020-0381 9020-0408 9020-0409
BIND9020-0380EA 0 PLN
BIND9020-0380 BIND9020-0378 BIND9020-0379 BIND9020-0381 390-1669 390-1670
Komory do testów zmian klimatycznych, seria MKF
Komory testowe Komory do badań środowiska
Komory dynamicznych zmian klimatycznych serii MKF zostały zaprojektowane jako precyzyjne urządzenia grzewcze i chłodzące symulujące zmiany temperaturowe podczas testów materiałowych w przemyśle. Komory są idealne do gwałtownych zmian temperatur z kontrolą wilgoci i mają większą pojemność, która wykracza poza możliwości zwykłych komór testowych. Wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej wyposażone jest w ogrzewane drzwi z ogrzewanym oknem wizyjnym z oświetleniem wewnętrznym LED i programowalną regulacją wilgotności.
  • 4 bezpotencjałowe złącza przekaźnikowe aktywowane poprzez kontroler MCS
  • Technologia komory wstępnego nagrzewania APT.line™ i regulacja wilgotności z pojemnościowym czujnikiem wilogotności i nawilżaniem parowym
  • Wbudowany zasobnik wody o pojemności 20 l, z komunikatem alarmowym w razie braku wody świeżej
  • Wyświetlanie danych na kolorowym monitorze LCD, proste menu, zegar czasu rzeczywistego
  • Zintegrowane, regulowane zabezpieczenie temperaturowe klasy 2 (DIN 12880) z alarmem optycznym
  • Regulacja wilgotności z pojemnościowym czujnikiem wilgotności i nawilżaniem parowym
  • Możliwość ustawienia funkcji rampy, czujnik temperatury PT100 i bezhalogenowy czynnik chłodniczy R-404A
Certyfikaty: Stopień ochrony IP w odniesieniu do DIN EN 60529: IP 20. Zgodny z normą DIN EN 60068-2-30: 2006-06, DIN EN 60068-2-38: 2010-06, DIN EN 60068-3-5:2002-12 i MIL STD 810:2000-01
Dodatkowe informacje: Dostarczane z jedną półką ze stali nierdzewnej, certyfikatem testu Binder, parownikiem, bezhalogenowym czynnikiem chłodniczym R-404A, 4 kołami jezdnymi (dwa z hamulcami), izolacją termiczną, czujnikiem temperatury PT 100 i oprogramowaniem komunikacyjnym APT-COM™ 3 Basic Edition. Modele wyposażone są w interfejs do połączenia z komputerem (Ethernet), port dostępu (50 mm, lewy) z zatyczką silikonową i zabezpieczeniem na wypadek rozszczelnienia węży, obejmującym przewody doprowadzające i odprowadzające wodę do wys. 1 m. Dodatkowo dostępna jest szeroka gama akcesoriów, możliwość kalibracji i walidacji - po szczegóły zapraszamy na stronę www.vwr.com lub prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem Avantor. Uwaga! Należy pamiętać, że wszystkie jednostki wymagają trójfazowego zasilania.