Drukuj
Rękawice antyprzecięciowe, KryTech 557
Dostawca: MAPA
34557041 34557047 34557048 34557049 34557040 34557046
MAPA34557041EA 84.7 PLN
MAPA34557041 MAPA34557047 MAPA34557048 MAPA34557049 MAPA34557040 MAPA34557046
Rękawice antyprzecięciowe, KryTech 557
Rękawice
Rękawice wykonane z włókien HDPE z powłoką PU na dłoni i końcówkach palców zapewniają doskonałą odporność na ścieranie i dobrą ochronę przed przecięciem. Nadaje się do skomplikowanych procedur w rozsądnie czystych środowiskach.
  • Bezszwowe dzianie
  • Nadaje się do długotrwałego noszenia
  • Doskonała zręczność: anatomiczny kształt
  • Ergonomiczne w celu zmniejszenia zmęczenia dłoni
  • Wzmocniony ściągacz z nitrylu zapewniający lepszą trwałość w najbardziej narażonych miejscach
Typowe zastosowania to: Obsługa i sortowanie małych, ostrych części, przenoszenie kartonów i papieru, przenoszenie części metalowych, układanie płytek, wkładek, ram lub blachy cynkowej, instalowanie konstrukcji stalowych i wkręcanie.
Certyfikaty: EN 388:2016 (4343B); ISO 13997: 5.3N (540 g); Kat. II