Drukuj
Ksylen, EMSURE® ISO, ACS, Reag. Ph. Eur. analysis_for
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Dimetylobenzen
MQ300
1.08297.2500 1.08297.4000
1.08297.2500EA 980 PLN
1.08297.2500 1.08297.4000
Ksylen, EMSURE® ISO, ACS, Reag. Ph. Eur. analysis_for
Ksylen
1.08297 Xylene (isomeric mixture) EMSURE® is a real isomeric mixture of ortho-, meta- and para-Xylene.
Formuła: C₆H₄(CH₃)₂
MW: 106.17 g/mol
Temp. Wrzenia: 140
Temp. topnienia: –25 °C
Gęstość: 0.86…0.88 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 25
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00077264
Numer CAS: 1330-20-7
Jednostka: 1307
ADR: 3 III
Klasyfikacja Merck : 13,10136
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2deefc7b7b67c10e64003e243ff3216fad27cf7d&vid=9fa01ddafd4814d5f34266ae7933463a29d92d19&prid=web&clid=SAPDAM