Drukuj
Cyfrowe refraktometry, RFM330-T
Dostawca: BELLINGHAM STANLEY
19-30 19-40
BELL19-30EA 55380 PLN
BELL19-30 BELL19-40
Cyfrowe refraktometry, RFM330-T
Refraktometry Refraktometry nastołowe
These high precision refractometers are designed for applications in food and beverage, including fruit juice, emulsions or chemicals.
  • Flat prism surface, touch screen and Peltier control
  • Smart temperature stability check only displays results when sample is stable
  • Up to 8000 readings stored in memory can be downloaded to a PC using free downloadable software
Certyfikaty: US/EP/BP/JP. FDA 21 CFR part 11. Validation documentation IQ/OQ/PQ is available on request.
Dodatkowe informacje: Supplied with power cable and multi-language CD manual. EU, UKWięcej informacji o produkcie
Zobacz ceny
SPECYFIKACJE
Typ RFM330-T RFM340-T
Environmentally Preferable
Zakres pomiarowy - współczynnik załamania światła 1,32 − 1,58 nD 1,32 − 1,58 nD
Zakres pomiarowy (° Brix) 0 − 100 °Bx 0 − 100 °Bx
Waga 100 configurable 100 configurable
Odtwarzalność ±0,01/0,005 °Bx ±0,01/0,005 °Bx
Wyświetlacz High resolution (4”) and membrane touch-button interface High resolution (4”) and membrane touch-button interface
Interfejs 3× USB (A) ; USB (B) ; Ethernet ; RS232 3× USB (A) ; USB (B) ; Ethernet ; RS232
Źródło światła LED with 589 nm filter for 100 000 hours LED with 589 nm filter for 100 000 hours
Pamięć 8000 values 8000 values
Pryzmat Sapphire stainless steel 316 PEEK spill barrier Sapphire stainless steel 316 PEEK spill barrier
Pomiar temperatury 10 below ambient to 70 °C 10 below ambient to 70 °C
Zasilanie 100 - 240 V/50 - 60 Hz 100 - 240 V/50 - 60 Hz