Drukuj
Rękawice antyprzecięciowe, HyFlex® 74-718
Dostawca: Ansell
74-718/7 74-718/8 74-718/11 74-718/9 74-718/10
112-4626EA 1550 PLN
112-4626 112-4627 112-4625 112-4628 112-4624
Rękawice antyprzecięciowe, HyFlex® 74-718
Rękawice
Te dziane rękawice wykonane są ze stali nierdzewnej, spandeksu, włókna szklanego i przędzy Dyneema® i zapewniają niezawodną ochronę przed przecięciem.
  • Strefowe poszycie wraz z Dyneema® Diamond Technology poprawia ochronę w obszarach wysokiego ryzyka dłoni
  • Wykorzystuje technologię Tuff Cuff ™ II, aby zachować ergonomiczny kształt podczas użytkowania i po praniu
  • Technologia KVSD (Knitted Variable Stitch Design) w celu zmniejszenia zmęczenia dłoni
  • Zaawansowane włókna pomagają kontrolować wilgotność i temperaturę dłoni w zimnym i ciepłym otoczeniu
Idealny do krojenia i kostkowania, filetowania ryb i przygotowywania żywności, przetwarzania i przenoszenia.
Certyfikaty: EN 388:2016 (4X4XE); Kat. II
Zatwierdzony do kontaktu z żywnością