Drukuj
Butelki, szeroka szyja, podwójne ścianki, z gwintem GLS 80®, DURAN®
Dostawca: DWK Life Sciences
242565456 242564451
215-4157EA 3160 PLN
215-4157 215-4156
Butelki, szeroka szyja, podwójne ścianki, z gwintem GLS 80®, DURAN®
Butelki i butle Butelki szklane
Szkło borokrzemowe 3.3 DURAN® z podwójnymi ściankami, szeroki otwór butelek GLS 80® zawiera integralny płaszcz, który izoluje zawartość przed środowiskiem zewnętrznym Podgrzane lub chłodzone ciecze mogą przepływać przez płaszcz w celu kontrolowania temperatury wewnątrz butelki z nakrętką. Butelki z podwójnymi ściankami oferują szczelną i bardziej elastyczną alternatywę do otwartych zlewek z płaszczem.
  • Proste, tanie, termostatowane za pomocą płaszcza lub bioreaktor do hodowli komórkowych
  • Naczynie do reakcji z kontrolowaną temperaturą takich jak trawienie enzymów
  • System reaktora mieszalnikowego ze stałym przepływem z opcjonalną nakrętką GLS 80®
  • Termostatyczne naczynie do utrzymywania płynów lub cieczy o wysokiej lepkości w stałej temperaturze, przydatne podczas pracy z odczynnikami endo- lub egzotermicznymi
  • Duży wymrażacz lub skraplacz, stosowany przy suchym lodzie w naczyniu wewnętrznym
Szeroki zakres temperatury użytkowej od −40 do 120 °C. Zakres może zostać rozszerzony od −45 do 180 °C z opcjonalną białą nakrętką polieterosufonową GLS 80®. Komponenty szklane DURAN® można używać w temperaturze od –196 do 300 °C, ale należy zwrócić uwagę na ograniczenie szybkości ogrzewania lub chłodzenia. Wszystkie komponenty są w pełni autoklawowalne. Duża średnica wewnętrzna szerokiego otworu GLS 80® zapewnia łatwy dostęp do zawartości lub do czyszczenia.
Płaskie dno wewnętrzne pozwala na wykorzystanie dipoli magnetycznych, lub systemu mieszadła magnetycznego DURAN® GLS 80®. Kompatybilne w pełnym zakresie systemów połączeniowych szerokich otworów GLS 80® do dodawania cieczy lub usuwania w trakcie przetwarzania. Wewnętrzne naczynia posiada łatwą do odczytania skalę objętości z podziałką Wylot przyłączy do węży są usuwalne dla zwiększonego bezpieczeństwa. Pozycje wlotu/wylotu przyłączy do węży 10 mm PTFE zostały zoptymalizowane dla jednolitego przepływu poprzez płaszcz w celu zapewnienia stałego grzania lub chłodzenia.
Note: Maksymalne ciśnienie w podwójnych ściankch szklanego płaszcza nie może przekraczać +50 kPa. Te produkty nie mogą być używane pod próżnią.
Dodatkowe informacje: Supplied complete with PBT GL 18 aperture caps, PTFE 10 mm hose connectors, polypropylene pouring ring and GLS 80® cap.