Drukuj
Pojemniki, szerokie otwory, z zakrętką, PACKO
Dostawca: CURTEC
4315-50-048 4320-50-048 4325-50-048 4305-57-048 4303-57-048 4306-57-048 4310-57-048 4313-57-048
216-1994EA 269 PLN
216-1994 216-1995 216-1996 216-1991 216-1990 216-1838 216-1992 216-1993
Pojemniki, szerokie otwory, z zakrętką, PACKO
Pojemniki na próbki Pojemniki na próbki
Pojemnik z białego HDPE o małej objętości z ciemnoczerwoną pokrywą śrubową i półprzezroczystą osłoną wewnętrzną. Do przechowywania i próbnego transportu proszków, past i płynów. Łatwy do zamknięcia i otwarcia za pomocą zaledwie ćwierć obrotu.
  • Wodoszczelny
  • Zabezpieczenie Tamper evident
  • Oznaczenie UN (1H2) dla niebezpiecznych ciał stałych
  • Gładkie wnętrze
  • Klasa spożywcza
Chroń swoje cenne produkty przed wilgocią, manipulacją i zanieczyszczeniem. Skróć czas obsługi. Upewnij się, że niebezpieczne substancje stałe docierają bezpiecznie do miejsca przeznaczenia.