D(+)-Trehaloza dihydrat ≥99.0%, Reagent Grade
Dostawca: VWR Chemicals
Synonim:
Mycose, α,α-Trehalose, 1-O-α-D-Glucopyranosyl-α-D-glucopyranoside, α-D-Glucopyranosyl-α-D-glucopyranoside, (2R,2'R,3S,3'S,4S,4'S,5R,5'R,6R,6'R)-6,6'-Oxybis(2-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol) dihydrate
K480-25GEA
632
PLN
K480-25G
K480-100G
D(+)-Trehaloza dihydrat ≥99.0%, Reagent Grade
D(+)-Trehaloza dihydrat
Formuła:
C₁₂H₂₂O₁₁·2H₂O MW: 378.33 g/mol Temp. topnienia: 97…99 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00071594 Numer CAS: 6138-23-4 |
|
Wyniki testów specyfikacyjnych
Chloride | <0.018% |
Heavy Metals (as Pb) | ≤3 ppm |
Nitrogen | ≤0.01% |
pH (30%, Water) @25°C | 4.5 - 6.5 |
Purity | ≥99% |
Residue on Ignition | ≤0.05% |
Sulphate | ≤0.024% |
Water (KF) | ≤11.0 % |