Drukuj
Zestaw referencyjnych standardów do stosowania z fotometrem MD 100 i MD 200
Dostawca: Lovibond
205600 205610 205640 205605 275660 275655 205606 275650 275656 275670
LOVI205600EA 497 PLN
LOVI205600 LOVI205610 LOVI205640 LOVI205605 LOVI275660 LOVI275655 LOVI205606 LOVI275650 LOVI275656 LOVI275670
Zestaw referencyjnych standardów do stosowania z fotometrem MD 100 i MD 200
Standardy Wzorce do analiz środowiskowych
Reference standards are designed to check the accuracy and the reliability of the results.
  • With a shelf life of two years
  • Not possible to calibrate the photometer with the reference standards