Drukuj
Wirówka do mikropłytek Axygen® Axyspin
Dostawca: Corning
PLATESPINNERUK
AXYGPLATESPINNERUKEA 2440 PLN
AXYGPLATESPINNERUK
Wirówka do mikropłytek Axygen® Axyspin
Wirówki Wirówki nastołowe
Obrotowa tarcza Axygen® Axyspin to mikro wirówka zaprojektowana specjalnie do szybkiego i łatwego wirowania próbek w płytkach PCR lub mikropłytkach.
  • Akceptuje płytki z kołnierzem i bez oraz wszystkie standardowe płytki PCR
  • Pojemność dla dwóch standardowych płytek
  • Najlepsze ładowanie projektu
  • Wyjątkowo mała powierzchnia
  • Mniej niż ¼ wielkości większości wirówek płytkowych
  • Uruchamia się i zatrzymuje w ciągu kilku sekund
  • Szybko wiruje kropelki i kondensację
Idealny do stosowania przed i po cyklu termicznym w celu poprawy wydajności PCR.