Drukuj
Płytki HPTLC żel krzemionkowy 60, modyfikowane CN, DIOL, NH?, szklany spód
Dostawca: Merck
1.12668.0001 1.13192.0001 1.15647.0001 1.16464.0001 1.05636.0001
1.12668.0001EA 1420 PLN
1.12668.0001 1.13192.0001 1.15647.0001 1.16464.0001 1.05636.0001
Płytki HPTLC żel krzemionkowy 60, modyfikowane CN, DIOL, NH?, szklany spód
Płytki do TLC
CN- and DIOL-modified silica plates are moderately polar that are suitable for both normal and reversed phase systems. The amino modified NH₂ plate provides weak basic ion exchange characteristics with special selectivity for charged compounds offering an alternative to PEI cellulose.