Drukuj
Systemy do uzyskiwania wody ultraczystej, arium® mini / arium® mini essential / arium® mini plus
Dostawca: Sartorius
H2O-MM-T H2O-MA-T H2O-MA-UV-T H2O-MM-UV-T H2O-MU-T H2O-MU-UV-T
171-0964EA 18770 PLN
171-0964 171-0962 171-0963 171-0965 171-0979 171-0980
Systemy do uzyskiwania wody ultraczystej, arium® mini / arium® mini essential / arium® mini plus
Systemy oczyszczania wody Systemy czystej i ultra czystej wody
Arium® mini jest wykonany wyłącznie z wysokiej jakości materiałów. Dzięki intuicyjnemu menu, zamkniętemu systemowi worków i praktycznemu sytemowi zatrzymania arium® aqua stop, urządzenie to jest idealne do codziennego zużycia do 10 litrów ultraczystej wody.
  • Zapewnia niezmiennie wysoką jakość wody, zapewniając niezawodne i powtarzalne wyniki
  • Prosta półroczna wymiana worka pozwala użytkownikowi zaoszczędzić czasochłonne procesy czyszczenia i płukania
  • Intuicyjny: Może być obsługiwany nawet w rękawiczkach za pomocą wielokolorowego wyświetlacza dotykowego