Drukuj
Tygle, wysoka forma
Dostawca: CHEMPUR
TI2/6 TI2/7 TI2/8 TI2/9 TI2/10
459-4006EA 0 PLN
459-4006 459-4007 459-4008 459-4009 459-4010
Tygle, wysoka forma
Tygle
Platinum/iridium 90/10 crucibles with reinforced rim.