Drukuj
VWR®, Lejki wkraplające, cylindryczne, bez wyrównania ciśnienia
Dostawca: VWR
VWR®
201-1240EA 162.5 PLN
201-1240 201-1238 201-1239 201-1241 201-1242 201-1243 201-1244
VWR®, Lejki wkraplające, cylindryczne, bez wyrównania ciśnienia
Lejki, rozdzielacze i wkraplacze Wkraplacze
Szkło borokrzemowe 3.3.
  • Szlifowany stożek szklany do kolb i podzespołów
  • Zawór odcinający z kluczem z PTFE i korek z PP
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Odporność na wysoką temperaturę
  • Minimalna rozszerzalność cieplna zapewniająca stosunkowo dużą odporność na zmiany temperatury
Zawór odcinający z kluczem z PTFE zapewniający nieprzywierającą i pozbawioną tłuszczu pracę.
Certyfikaty: ISO 4800