Drukuj
VWR®, Lejki wkraplające, cylindryczne, z równoważeniem ciśnienia
Dostawca: VWR Collection
201-1245EA 375 PLN
201-1245 201-1246 201-1247 201-1248 201-1249 201-1250
VWR®, Lejki wkraplające, cylindryczne, z równoważeniem ciśnienia
Lejki, rozdzielacze i wkraplacze Wkraplacze
Szkło borokrzemowe 3.3.
  • Standardowe złącza stożkowe u góry iu dołu, trzpień kroplówki i ramię wyrównujące ciśnienie
  • Zawór odcinający z kluczem z PTFE i korek z tworzywa sztucznego
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Bardzo dobra odporność na temperaturę
Trzpień kroplówki nie wystaje poza złącze, eliminując w ten sposób możliwą przyczynę pęknięcia. Klucz z PTFE zapewniający pracę bez smaru.
Zobacz ceny
SPECYFIKACJE
Environmentally Preferable