Drukuj
VWR®, Kolby Erlenmeyera, z nakrętką
Dostawca: VWR Collection
214-0407EA 111 PLN
214-0407 214-0408 214-0409 214-0410 214-0411 214-0412
VWR®, Kolby Erlenmeyera, z nakrętką
Kolby Kolby Erlenmeyera
Szkło borokrzemowe 3.3, niebieska zakrętka PP z wkładką PTFE.
  • Wysoka odporność na chemikalia i szok termiczny
  • Podziałka i białe pole z napisami
  • Dostarczany z niebieską zakrętką z PP
Idealny do przechowywania lub transportu niebezpiecznych cieczy. Są szczelne i mogą być sterylizowane w autoklawie wraz z zakrętką w 140 ° C.
Należy pamiętać, że zakrętka nie powinna być zamykana podczas autoklawowania.