Drukuj
VWR® Zestaw filtracyjny szklany
Dostawca: VWR
VWR®
511-0265EA 2200 PLN
511-0265 511-0266
VWR® Zestaw filtracyjny szklany
Lejki, rozdzielacze i wkraplacze Lejki filtracyjne i akcesoria do filtracji próżniowej
Szkło borokrzemowe 3.3.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Bardzo dobra odporność na temperaturę
  • Dostępne z kolbą 1000 lub 2000 ml
  • Lejek o pojemności 300 lub 500ml
Szklany aparat do filtracji, z lejkiem, karbowaną podstawą, nasadką, zaciskiem sprężynowym Ø 47 mm i szlifowaną kolbą przegubową. Do ogólnej filtracji Zastosowania obejmują filtrowanie roztworów korozyjnych, usuwanie cząstek stałych z rozpuszczalników HPLC oraz analizę filtracyjną z dyskami do ekstrakcji fazy stałej. Podstawa nośna posiada uszczelnioną, grubo porowatą, falistą tarczę.