Drukuj
Obuwie ochronne, sznurowane, Steelite™ ULTRA TaskForce, FW65
Dostawca: Portwest
FW65BKR39 FW65BKR40 FW65BKR44 FW65BKR46 FW65BKR45 FW65BKR47 FW65BKR48 FW65BKR41 FW65BKR42 FW65BKR43
114-7194EA 534 PLN
114-7194 114-7195 114-7199 114-7201 114-7200 114-7202 114-7203 114-7196 114-7197 114-7198
Obuwie ochronne, sznurowane, Steelite™ ULTRA TaskForce, FW65
Obuwie i buty
Wysoce wytrzymałe, antystatyczne obuwie ochronne wykonane z wodoodpornej skóry z oddychającymi wstawkami tekstylnymi i podeszwy o podwójnej gęstości EVA/kauczuk odpornej na olej i ciepło (do 300°C).
  • Oddychająca wyściółka wewnętrzna
  • Amortyzator pięty
  • Elastyczna wkładka Achillis pad
  • Ochronny podnosek stalowy (200 J)
  • Stalowa podeszwa odporna na przebicie
Odpowiednie dla personelu wojskowego i ochrony.
Kolor: Czarny
Certyfikaty: EN ISO 20345:2011; S3, HRO.