Drukuj
Obuwie ochronne ESD za kostkę, sznurowane, Till Mid
Dostawca: ELTEN
1761191/36 1761191/37 1761191/38 761191/39 761191/40 761191/41 761191/42 761191/43 761191/44 761191/45 761191/46 761191/47 761191/48
114-7213EA 512 PLN
114-7213 114-7214 114-7215 114-7216 114-7217 114-7218 114-7219 114-7220 114-7221 114-7222 114-7223 114-7224 114-7225
Obuwie ochronne ESD za kostkę, sznurowane, Till Mid
Obuwie i buty
Obuwie ochronne za kostke ESD wykonane z wodoorpornej skóry bydlęcej, pełnego wyściełanego języka i podeszwy Safety-Grip (3,5 mm) o podwójnej gestości Kauczuk/PU i wyjątkowych właściowściach antypoślizgowych samoczyszczących.
  • Full length fleece inlay sole (ESD Pro), black
  • Replaceable insole; orthopaedic insoles possible
  • Soft fleece ESD insole
  • Anatomically shaped insole and ankle support for improved stability
  • TPU scuff cap protects the upper
  • Puncture resistant steel midsole
  • Protective steel toecap (200 J)
Ideal for use in areas where exposure to moisture is expected and where there is a risk of penetration from pointed and sharp objects.
Kolor: Czarny
Certyfikaty: EN 61340-5-1 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345; S3, SRC, HI, HRO.