Drukuj
Odporne na przecięcia Rękawice Check & Go Amber PU 3 (kolor bursztynowy)
Dostawca: HONEYWELL SAFETY
2332242/10 2332242/11 2332242/7 2332242/8 2332242/9
112-4643EA 0 PLN
112-4643 112-4644 112-4645 112-4646 112-4647
Odporne na przecięcia Rękawice Check & Go Amber PU 3 (kolor bursztynowy)
Rękawice
Te tkane rękawice wykonane z poliamidu / włókien HPPE / elastanu są po wewnętrznej stronie dłoni i na opuszkach pokryte warstwą PU, która chroni przed przecięciami i przebiciem. Idealne do pracy z ostrymi częściami w suchym lub zatłuszczonym środowisku.
  • Technika dziewiarska pozwala stworzyć rękawice, która ciasno dopasowują się do dłoni i umożliwiają sprawne wykonywanie zadań
  • Ciasny splot (13G) ogranicza przenikanie brudu, zwiększa precyzję chwytu i sprawia, że rękawice gwarantują doskonałe wsparcie podczas pracy
  • Wentylowany wierzch pozwala skórze oddychać
  • Powłoka z PU po wewnętrznej stronie dłoni i na opuszkach gwarantuje doskonałą odporność na ścieranie
  • Znakowanie kolorystyczne na wierzchu dłoni i kolorowa powłoka umożliwiają kierownikowi ds. bezpieczeństwa i pracownikom wzrokową ocenę poziomu ochrony przed przecięciem
Typowe obszary zastosowania: produkcja elementów motoryzacyjnych i części, prace konstrukcyjne i budowlane w branży lotniczej, gastronomia; przemysł energetyczny lub elektryczny, szklarski, metalowy i papierniczy, logistyka oraz konserwacja.
Uwaga: Nie narażać rękawicy na ciepło.
Certyfikaty: EN 388 (4342); kat. II
Uwaga: Uwaga: Rękawic tych nie wolno wystawiać na działanie ciepła.