Drukuj
Kolba obrotowa, regulowany drążek do zawieszania
Dostawca: BELLCO GLASS
1967-00025 1967-00100A 1967-00250 1967-00500 1967-01000 1967-03000
BELC1967-00025EA 2510 PLN
BELC1967-00025 BELC1967-00100A BELC1967-00250 BELC1967-00500 BELC1967-01000 BELC1967-03000
Kolba obrotowa, regulowany drążek do zawieszania
Kolby Butelki do hodowli typu spinner
Kolby obrotowe ze szkła borokrzemowego z wirnikiem z PTFE.
  • Wirnik z regulacją wysokości
  • Montaż wirnika na łożysku szklanym zapewnia pracę bez tarcia
  • Płaskie dno
Wiszące kolby z obrotowym prętem mają czarne, pokryte gumą fenolową nakrętki centralne i boczne na kolby o pojemności 25 ml i 50 ml.
Zobacz ceny
SPECYFIKACJE
Environmentally Preferable