Drukuj
Rękawice nitrylowe, Microflex® 93-243
Dostawca: Ansell
93-243/8.5-9 93-243/9.5-10 93-243/10.5-11 93-243/6.5-7 93-243/7.5-8 93-243/5.5-6
112-4579EA 567 PLN
112-4579 112-4580 112-4575 112-4577 112-4578 112-4576
Rękawice nitrylowe, Microflex® 93-243
Rękawice
Te jednorazowe rękawice są wykonane z miękkiego preparatu nitrylowego. Ta formulacja zapewnia większą odporność na przebicie i odporność chemiczną niż kauczuk naturalny.
  • Zaprojektowane z mankietem o długości do łokcia (400 mm), aby zapewnić dodatkową ochronę górnej części ramienia i dodatkowe zabezpieczenie przed zakażeniem krzyżowym
  • Ulepszona konstrukcja mankietu pomaga zapobiegać zsuwaniu się rękawic
  • Teksturowane palce i dłoń zapewniają mocny chwyt w różnych zastosowaniach
  • Rękawice są pakowane w woreczki foliowe, aby chronić integralność produktu
Idealne do zastosowania w przemyśle chemicznym i motoryzacyjnym, w elektronice i farmaceutykach, w służbach porządkowych i do przetwarzania żywności.
Certyfikaty: EN ISO 374-1:2016 Typ B (KPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS; Kat. III; AQL 1,5
Dopuszczone do kontaktu z żywnością