Drukuj
Rękawice nitrylowo/neoprenowe, Microflex® 93-260
Dostawca: Ansell
93-260/9.5-10 93-260/6.5-7 93-260/7.5-8 93-260/8.5-9 93-260/10.5-11 93-260/5.5-6
112-4642EA 192 PLN
112-4642 112-4639 112-4640 112-4641 112-4637 112-4638
Rękawice nitrylowo/neoprenowe, Microflex® 93-260
Rękawice
Te jednorazowe rękawice o dużej gramaturze są trójwarstwowe, co zapewnia doskonałą ochronę przed trudnymi chemikaliami, w tym kwasami, rozpuszczalnikami i zasadami.
  • Bezpudrowe, teksturowane końcówki palców
  • Cienka konstrukcja zapewnia lepszą wrażliwość i zręczność
  • Wyjątkowo miękki materiał i ergonomiczny kształt zapewnia wyjątkowe dopasowanie, czucie i elastyczność, aby zapewnić dłuższy czas noszenia
  • Niższa dopuszczalna ilość porów (0,65 AQL) i przedłużony mankiet zapewniający niezawodną ochronę przed niebezpiecznymi substancjami
  • Formulacja beztłuszczowa i przetwarzanie zapewniają lepszą ochronę produktu
Idealne do mieszania i łączenia materiałów, obsługi sprzętu lotniczego, obsługi narzędzi do malowania, obsługi nieoczekiwanych wycieków lub zalań, konserwacji i czyszczenia sprzętu, montażu i demontażu, przetwarzania petrochemicznego, badań eksperymentalnych oraz przenoszenia cieczy i ciał stałych.
Certyfikaty: EN ISO 374-1:2016 Type A (JKLOPST), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 421, EN 388:2016 (2000X); Kat. III; AQL 0,65