Drukuj
Zlewka, Nikiel
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
39058.KT 39059.KT 39062.KT
39058.KTEA 1540 PLN
39058.KT 39059.KT 39062.KT
Zlewka, Nikiel
Zlewki
Zlewka, Nikiel, z wylewem wargowym.
  • Doskonała odporność na korozję i temperaturę
  • Gładkie powierzchnie umożliwiają szybkie i łatwe czyszczenie
Nikiel jest całkowicie odporny na kwas fosforowy, a także jest wysoce odporny na korozyjne działanie najsilniejszych alkaliów. Nikiel jest jednak mniej niż zadowalający, gdy stosuje się go w roztworach soli zawierających utleniacze, takie jak chlorek żelazowy lub roztwory kwasów mineralnych zawierających sole utleniające.