Drukuj
Sodium trifluoromethanesulphinate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Trifluoromethanesulphinic acid Sodium Salt, Langlois Reagent
454990010 454990050 454990250
ACRO454990010EA 149 PLN
ACRO454990010 ACRO454990050 ACRO454990250
Sodium trifluoromethanesulphinate 98%
Sodium trifluoromethanesulphinate
Formuła: CHF₃O₂S
MW: 156.05 g/mol
Temp. topnienia: 350 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03092989
Numer CAS: 2926-29-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %