Drukuj
2,2,2-Trifluoroethyl trifluoromethanesulphonate 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2,2,2-Trifluoroethyltrifluoromethanesulphonate
454970010 454970050 454970250
ACRO454970010EA 258 PLN
ACRO454970010 ACRO454970050 ACRO454970250
2,2,2-Trifluoroethyl trifluoromethanesulphonate 97%
2,2,2-Trifluoroethyl trifluoromethanesulphonate
Formuła: C₃H₂F₆O₃S
MW: 232.10 g/mol
Temp. Wrzenia: 89…91 °C (740 mmHg)
Gęstość: 1.61 g/cm³
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00671579
Numer CAS: 6226-25-1
Jednostka: 2927
ADR: 6.1 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %