Drukuj
2',3'-Didehydro-3'-deoxythymidine 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
454940010 454940050
ACRO454940010EA 578 PLN
ACRO454940010 ACRO454940050
2',3'-Didehydro-3'-deoxythymidine 98%
Formuła: C₁₀H₁₂N₂O₄
Temp. topnienia: 162…169 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00132921
Numer CAS: 3056-17-5